3-Formylbenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Isophthalaldehydic acid, 3-Carboxybenzaldehyde
OR59888-25G
OR59888-100G
APOSOR59888-25GEA
4270
CZK
APOSOR59888-25G
APOSOR59888-100G
3-Formylbenzoic acid 95%
3-Formylbenzoic acid
Vzorec:
C₈H₆O₃ MW: 150.13 Bod varu: 306 Bod tání: 173…175 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00039575 CAS číslo: 619-21-6 EINECS: 210-585-6 |