Potassium xanthogenate (potassium-O-ethyl dithiocarbonate)
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR59885-100G
OR59885-500G
APOSOR59885-100GEA
3310
CZK
APOSOR59885-100G
APOSOR59885-500G
Potassium xanthogenate (potassium-O-ethyl dithiocarbonate)
Potassium xanthogenate (potassium-O-ethyl dithiocarbonate)
Vzorec:
C₃H₅KOS₂ Bod tání: 210 °C Hustota: 1,558 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 96 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004931 CAS číslo: 140-89-6 UN: 3342 ADR: 4.2,III |