Tisk…
2-Methyl-5-thiazolecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR59883-1G OR59883-250MG
APOSOR59883-1GEA 622 CZK
APOSOR59883-1G APOSOR59883-250MG
2-Methyl-5-thiazolecarboxylic acid
2-Methyl-5-thiazolecarboxylic acid
Vzorec: C₅H₅NO₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01760300
CAS číslo: 40004-69-1