Tisk…
2-Amino-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR59880-10G OR59880-25G
APOSOR59880-10GEA 2440 CZK
APOSOR59880-10G APOSOR59880-25G
2-Amino-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 98%
2-Amino-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₀H₁₆BN₃O₂
Bod tání: 209…211 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06795685
CAS číslo: 402960-38-7