Tisk…
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Hydroxyphenylacetic Acid
OR5988-100G OR5988-500G OR5988-1KG
APOSOR5988-100GEA 622 CZK
APOSOR5988-100G APOSOR5988-500G APOSOR5988-1KG
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid 98%
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄(OH))CH₂COOH
Bod tání: 149…151 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004347
CAS číslo: 156-38-7
EINECS: 205-851-3