Tisk…
5-Bromo-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR59876-25G OR59876-5G
APOSOR59876-25GEA 953 CZK
APOSOR59876-25G APOSOR59876-5G
5-Bromo-1,3,4-thiadiazol-2-amine
5-Bromo-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Vzorec: C₂H₂BrN₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00464325
CAS číslo: 37566-39-5