Tisk…
3-Hydroxypropionic acid 30% vodný roztok
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR59874-25G OR59874-10G OR59874-50G
APOSOR59874-25GEA 9100 CZK
APOSOR59874-25G APOSOR59874-10G APOSOR59874-50G
3-Hydroxypropionic acid 30% vodný roztok
3-Hydroxypropionic acid
Vzorec: C₃H₆O₃
Hustota: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00058998
CAS číslo: 503-66-2
EINECS: 207-974-8