Tisk…
2-Bromo-4-chlorothieno[3,2-c]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR59871-1G OR59871-250MG
APOSOR59871-1GEA 1660 CZK
APOSOR59871-1G APOSOR59871-250MG
2-Bromo-4-chlorothieno[3,2-c]pyridine
2-Bromo-4-chlorothieno[3,2-c]pyridine
Vzorec: C₇H₃BrClNS
Bod tání: 119 °C
Storage Temperature: Refrigerator
CAS číslo: 28948-61-0