Tisk…
(2-Hydroxyphenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxyphenylacetic acid
OR5987-25G OR5987-100G OR5987-500G
APOSOR5987-25GEA 622 CZK
APOSOR5987-25G APOSOR5987-100G APOSOR5987-500G
(2-Hydroxyphenyl)acetic acid 98%
(2-Hydroxyphenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄OH)CH₂COOH
MW: 152.15
Bod varu: 328
Bod tání: 145…147 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004323
CAS číslo: 614-75-5
EINECS: 210-393-2