Azetidine hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Azetidine HCl
OR59858-1G
OR59858-25G
OR59858-5G
APOSOR59858-1GEA
1410
CZK
APOSOR59858-1G
APOSOR59858-25G
APOSOR59858-5G
Azetidine hydrochloride 95%
Azetidine hydrochloride
Vzorec:
C₃H₈ClN MW: 93,56 g/mol Bod tání: 300 °C Bod vzplanutí: 152 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00191762 CAS číslo: 36520-39-5 |