Tisk…
2,5-Dichlorobenzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR59857-1G OR59857-250MG
APOSOR59857-1GEA 705 CZK
APOSOR59857-1G APOSOR59857-250MG
2,5-Dichlorobenzoyl chloride
2,5-Dichlorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₃Cl₃O
Bod varu: 95 °C/11,2mmHg
Bod tání: 23 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00035821
CAS číslo: 2905-61-5
EINECS: 220-812-0
UN: 3261
ADR: 8,III