Tisk…
Oxazol-5-ylmethanamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-(Aminomethyl)-1,3-oxazole monohydrochloride
OR59854-1G
APOSOR59854-1GEA 9100 CZK
APOSOR59854-1G
Oxazol-5-ylmethanamine hydrochloride
Oxazol-5-ylmethanamine hydrochloride
Vzorec: C₄H₇ClN₂O
MW: 134,56 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06804578
CAS číslo: 1196156-45-2