Tisk…
2-(Hydroxymethyl)-1,3-oxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR59845-1G OR59845-250MG
APOSOR59845-1GEA 7210 CZK
APOSOR59845-1G APOSOR59845-250MG
2-(Hydroxymethyl)-1,3-oxazole
2-(Hydroxymethyl)-1,3-oxazole
Vzorec: C₄H₅NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08703642
CAS číslo: 130551-92-7