Tisk…
Methyl-4-methoxy-2-nitrobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR59844-1G OR59844-5G OR59844-25G
APOSOR59844-1GEA 622 CZK
APOSOR59844-1G APOSOR59844-5G APOSOR59844-25G
Methyl-4-methoxy-2-nitrobenzoate
Methyl-4-methoxy-2-nitrobenzoate
Vzorec: C₉H₉NO₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06658482
CAS číslo: 181871-73-8