Tisk…
4-Hydrazinoquinoline hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR59842-1G OR59842-250MG OR59842-5G
APOSOR59842-1GEA 10350 CZK
APOSOR59842-1G APOSOR59842-250MG APOSOR59842-5G
4-Hydrazinoquinoline hydrochloride
4-Hydrazinoquinoline hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₀ClN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01861876
CAS číslo: 68500-41-4