Tisk…
2-Amino-6-methoxypyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5984-1G OR5984-25G OR5984-5G
APOSOR5984-1GEA 622 CZK
APOSOR5984-1G APOSOR5984-25G APOSOR5984-5G
2-Amino-6-methoxypyridine
2-Amino-6-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₈N₂O
MW: 124.14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972542
CAS číslo: 17920-35-3