Tisk…
2-(Methylsulphonyl)pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR59838-1G OR59838-5G OR59838-25G
APOSOR59838-1GEA 870 CZK
APOSOR59838-1G APOSOR59838-5G APOSOR59838-25G
2-(Methylsulphonyl)pyrimidine
2-(Methylsulphonyl)pyrimidine
Vzorec: C₅H₆N₂O₂S
Bod tání: 72…75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06795939
CAS číslo: 14161-09-2