Tisk…
4-(4-Chlorobenzoyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR59834-1G OR59834-5G
APOSOR59834-1GEA 2820 CZK
APOSOR59834-1G APOSOR59834-5G
4-(4-Chlorobenzoyl)pyridine
4-(4-Chlorobenzoyl)pyridine
Vzorec: C₁₂H₈ClNO
Bod tání: 107…109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006431
CAS číslo: 14548-48-2