Tisk…
5-Bromo-2-nitrobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR59833-1G OR59833-25G OR59833-5G
APOSOR59833-1GEA 622 CZK
APOSOR59833-1G APOSOR59833-25G APOSOR59833-5G
5-Bromo-2-nitrobenzoic acid
5-Bromo-2-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrNO₄
Bod tání: 139…143 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00093013
CAS číslo: 6950-43-2