Tisk…
Methyl-3-cyanobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3-cyanobenzoate
OR59829-1G OR59829-5G
APOSOR59829-1GEA 1740 CZK
APOSOR59829-1G APOSOR59829-5G
Methyl-3-cyanobenzoate
Methyl-3-cyanobenzoate
Vzorec: C₉H₇NO₂
Bod tání: 58…60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00220156
CAS číslo: 13531-48-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III