Tisk…
Chroman-6-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR59826-1G OR59826-250MG
APOSOR59826-1GEA 12440 CZK
APOSOR59826-1G APOSOR59826-250MG
Chroman-6-carboxylic acid
Chroman-6-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀O₃
Bod tání: 147…149 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08146590
CAS číslo: 103203-84-5