Tisk…
2,7-Dibromo-9,9-dimethylfluorene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5982-25G OR5982-100G
APOSOR5982-25GEA 953 CZK
APOSOR5982-25G APOSOR5982-100G
2,7-Dibromo-9,9-dimethylfluorene
2,7-Dibromo-9,9-dimethylfluorene
Vzorec: C₁₅H₁₂Br₂
Bod tání: 180…181 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00099471
CAS číslo: 28320-32-3