Tisk…
Ethyl isothiocyanatoformate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Ethoxycarbonyl isothiocyanate
OR59819-100G OR59819-25G OR59819-5G
APOSOR59819-100GEA 7710 CZK
APOSOR59819-100G APOSOR59819-25G APOSOR59819-5G
Ethyl isothiocyanatoformate 98%
Ethyl isothiocyanatoformate
Vzorec: C₄H₅NO₂S
MW: 131.16
Bod varu: 56 °C/18mmHg
Hustota: 1.112 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 50 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004814
CAS číslo: 16182-04-0
EINECS: 240-318-9
UN: 1992
ADR: 3+6.1 III