Tisk…
2-Amino-4,5-dichloropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4,5-Dichloropyridin-2-amine
OR59818-1G OR59818-250MG OR59818-5G
APOSOR59818-1GEA 827 CZK
APOSOR59818-1G APOSOR59818-250MG APOSOR59818-5G
2-Amino-4,5-dichloropyridine
2-Amino-4,5-dichloropyridine
Vzorec: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,0100 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07437842
CAS číslo: 188577-68-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III