Tisk…
4-Hydroxyphthalic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR59816-25G OR59816-5G OR59816-100G
APOSOR59816-25GEA 1450 CZK
APOSOR59816-25G APOSOR59816-5G APOSOR59816-100G
4-Hydroxyphthalic acid 98%
4-Hydroxyphthalic acid
Vzorec: C₈H₆O₅
MW: 182,13 g/mol
Bod tání: 196…198 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013984
CAS číslo: 610-35-5