Tisk…
2-Amino-5-bromo-3-iodopyridine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR59815-100G OR59815-25G
APOSOR59815-100GEA 4200 CZK
APOSOR59815-100G APOSOR59815-25G
2-Amino-5-bromo-3-iodopyridine 96%
2-Amino-5-bromo-3-iodopyridine
Vzorec: C₅H₄BrIN₂
Bod tání: 112…115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659000
CAS číslo: 381233-96-1