Tisk…
2,5-Dibromoisonicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR59812-1G OR59812-5G
APOSOR59812-1GEA 0 CZK
APOSOR59812-1G APOSOR59812-5G
2,5-Dibromoisonicotinic acid
2,5-Dibromoisonicotinic acid
Vzorec: C₆H₃Br₂NO₂
Bod tání: 174…175 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08741485
CAS číslo: 942473-59-8