Tisk…
2-Amino-3-bromopyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR59810-25G OR59810-10G OR59810-5G
APOSOR59810-25GEA 2150 CZK
APOSOR59810-25G APOSOR59810-10G APOSOR59810-5G
2-Amino-3-bromopyridine 98%
2-Amino-3-bromopyridine
Vzorec: C₅H₅BrN₂
MW: 173,01 g/mol
Bod tání: 63…67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095187
CAS číslo: 13534-99-1