Diethylenglykol 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,2'-Oxybis(ethan-1-ol), Digol, 2,2'-Oxybisethanol
OR59808-10KG
OR59808-2.5KG
APOSOR59808-10KGEA
7050
CZK
APOSOR59808-10KG
APOSOR59808-2.5KG
Diethylenglykol 99%
Diethylenglykol
Vzorec:
C₄H₁₀O₃ MW: 106,12 g/mol Bod varu: 245…246 °C Bod tání: –10 °C Hustota: 1,118 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 123 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002882 CAS číslo: 111-46-6 EINECS: 203-872-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...