Tisk…
2,6-Dichlorobenzylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (2,6-Dichlorophenyl)methanamine
OR59807-25G
APOSOR59807-25GEA 4300 CZK
APOSOR59807-25G
2,6-Dichlorobenzylamine
2,6-Dichlorobenzylamine
Vzorec: C₇H₇Cl₂N
MW: 176,04 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047928
CAS číslo: 6575-27-5
UN: 2735
ADR: 8,III