Tisk…
2-(Methylthio)pyrimidin-4-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine
OR59797-100MG OR59797-1G
APOSOR59797-100MGEA 622 CZK
APOSOR59797-100MG APOSOR59797-1G
2-(Methylthio)pyrimidin-4-amine
2-(Methylthio)pyrimidin-4-amine
Vzorec: C₅H₇N₃S
MW: 141,1942 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02091098
CAS číslo: 2183-66-6