3-Iodo-4-pyridine carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR59795-1G
OR59795-5G
OR59795-250MG
APOSOR59795-1GEA
5200
CZK
APOSOR59795-1G
APOSOR59795-5G
APOSOR59795-250MG
3-Iodo-4-pyridine carboxylic acid
3-Iodo-4-pyridine carboxylic acid
Vzorec:
C₆H₄INO₂ Bod tání: 241…243 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01646072 CAS číslo: 57842-10-1 |