Tisk…
Methyl-3-{[(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]sulphonyl}thiophene-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-(N-(2-methoxy-2-oxoethyl)sulphamoyl)thiophene-2-carboxylate
OR5979-1G OR5979-5G
APOSOR5979-1GEA 417 CZK
APOSOR5979-1G APOSOR5979-5G
Methyl-3-{[(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]sulphonyl}thiophene-2-carboxylate
Methyl-3-{[(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]sulphonyl}thiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₁NO₆S₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01570165
CAS číslo: 106820-63-7