Tisk…
3-Amino-N-cyclopropylbenzenesulphonamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR59786-1G OR59786-5G
APOSOR59786-1GEA 2900 CZK
APOSOR59786-1G APOSOR59786-5G
3-Amino-N-cyclopropylbenzenesulphonamide 97%
3-Amino-N-cyclopropylbenzenesulphonamide
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07022080
CAS číslo: 459434-39-0