Methyl-2-hydroxy-5-nitronicotinate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR59785-1G
OR59785-5G
APOSOR59785-1GEA
2700
CZK
APOSOR59785-1G
APOSOR59785-5G
Methyl-2-hydroxy-5-nitronicotinate 98%
Methyl-2-hydroxy-5-nitronicotinate
Vzorec:
C₇H₆N₂O₅ Bod tání: 250…254 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD07783889 CAS číslo: 856579-28-7 |