3-Amino-N-benzylbenzenesulphonamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR59784-1G
OR59784-5G
APOSOR59784-1GEA
2700
CZK
APOSOR59784-1G
APOSOR59784-5G
3-Amino-N-benzylbenzenesulphonamide 97%
3-Amino-N-benzylbenzenesulphonamide
Vzorec:
C₁₃H₁₄N₂O₂S Bod tání: 72…73 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07363817 CAS číslo: 303780-52-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...