Tisk…
(2,4-Dinitrophenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5974-25G OR5974-5G
APOSOR5974-25GEA 6020 CZK
APOSOR5974-25G APOSOR5974-5G
(2,4-Dinitrophenyl)acetic acid 98%
(2,4-Dinitrophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₃(NO₂)₂)CH₂COOH
Bod tání: 171…174 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007227
CAS číslo: 643-43-6
EINECS: 211-398-2