Tisk…
4-Acetoxybenzeneboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5971-1G OR5971-5G
APOSOR5971-1GEA 2900 CZK
APOSOR5971-1G APOSOR5971-5G
4-Acetoxybenzeneboronic acid 97%
4-Acetoxybenzeneboronic acid
Vzorec: C₈H₉BO₄
Bod tání: 220…225 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09027198
CAS číslo: 177490-82-3