Tisk…

ω,3-Dibromoacetophenone 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 2-Bromo-1-(3-bromophenyl)ethanone, 2-Bromo-1-(3-bromophenyl)-1-ethanone, α,3-Dibromoacetophenone, 2,3'-Dibromoacetophenone, 3-Bromophenacyl bromide

OR5960-100G OR5960-25G OR5960-5G
APOSOR5960-100GEA 12010 CZK
APOSOR5960-100G APOSOR5960-25G APOSOR5960-5G
ω,3-Dibromoacetophenone 97%
ω,3-Dibromoacetophenone
Vzorec: C₈H₆Br₂O
Bod tání: 47…52 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082698
CAS číslo: 18523-22-3
UN: 3261
ADR: 8,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR