Tisk…
1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5959-1G OR5959-100G
APOSOR5959-1GEA 0 CZK
APOSOR5959-1G APOSOR5959-100G
1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid
1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₁₃NO₃
MW: 171,19 g/mol
Bod tání: 180…184 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023706
CAS číslo: 25503-90-6
EINECS: 247-049-6