Tisk…
2,5-Dimethoxycinnamic acid 99+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(2,5-Dimethoxyphenyl)acrylic acid, 2',5'-Dimethoxycinnamic acid, trans-2,5-Dimethoxycinnamic acid
OR5958-25G OR5958-5G
APOSOR5958-25GEA 1990 CZK
APOSOR5958-25G APOSOR5958-5G
2,5-Dimethoxycinnamic acid 99+%
2,5-Dimethoxycinnamic acid
Vzorec: C₁₁H₁₂O₄
MW: 208,21 g/mol
Bod tání: 148…150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004378
CAS číslo: 10538-51-9