Tisk…
3-Ethynylanisole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5956-1G OR5956-5G
APOSOR5956-1GEA 1240 CZK
APOSOR5956-1G APOSOR5956-5G
3-Ethynylanisole 97%
3-Ethynylanisole
Vzorec: C₉H₈O
Bod varu: 204…210 °C
Hustota: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 77 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00160810
CAS číslo: 768-70-7
UN: 3334
ADR: 9,III