Tisk…
4'-Bromo-3-chloropropiophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4-Bromophenyl)-3-chloropropan-1-one, 4'-Bromo-β-chloropropiophenone
OR5955-100G
APOSOR5955-100GEA 5030 CZK
APOSOR5955-100G
4'-Bromo-3-chloropropiophenone 98%
4'-Bromo-3-chloropropiophenone
Vzorec: C₉H₈BrClO
MW: 247,52 g/mol
Bod tání: 54…62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00018979
CAS číslo: 31736-73-9
EINECS: 250-784-5