Tisk…
1-tert-Butyl-4-ethynylbenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(tert-Butyl)-4-ethynylbenzene, (4-tert-Butylphenyl)ethyne, (4-tert-Butylphenyl)acetylene, 4-tert-Butylphenylacetylene, 1-Ethynyl-4-tert-butylbenzene
OR5953-25G OR5953-5G OR5953-1G
APOSOR5953-25GEA 3740 CZK
APOSOR5953-25G APOSOR5953-5G APOSOR5953-1G
1-tert-Butyl-4-ethynylbenzene 97%
1-tert-Butyl-4-ethynylbenzene
Vzorec: C₁₂H₁₄
MW: 158.24
Bod varu: 70 °C/2mmHg
Hustota: 0.877 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00190197
CAS číslo: 772-38-3
UN: 3082
ADR: 9+EHS III