Tisk…
5-Methyl-thiophene-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Methylthiophene-3-carboxylic acid
OR5951-1G OR5951-250MG OR5951-5G
APOSOR5951-1GEA 1490 CZK
APOSOR5951-1G APOSOR5951-250MG APOSOR5951-5G
5-Methyl-thiophene-3-carboxylic acid
5-Methyl-thiophene-3-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₆O₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01680229
CAS číslo: 19156-50-4