Tisk…
(4-Methyl-1,2,5-oxadiazol-3-yl)methanol, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5950-100MG OR5950-1G
APOSOR5950-100MGEA 7670 CZK
APOSOR5950-100MG APOSOR5950-1G
(4-Methyl-1,2,5-oxadiazol-3-yl)methanol, technická kvalita
(4-Methyl-1,2,5-oxadiazol-3-yl)methanol
Vzorec: C₄H₆N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 78441-74-4