Tisk…
2-Amino-p-cresol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Amino-4-hydroxytoluene, 1-Amino-2-hydroxy-5-methylbenzene, 2-Amino-4-methylphenol, 2-Hydroxy-5-methylaniline
OR59481-25G OR59481-100G
APOSOR59481-25GEA 622 CZK
APOSOR59481-25G APOSOR59481-100G
2-Amino-p-cresol 97%
2-Amino-p-cresol
Vzorec: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Bod tání: 133…138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007699
CAS číslo: 95-84-1
EINECS: 202-457-3