Methyl-3,3-dimethoxypropionate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl 3,3-dimethoxypropanoate, Methyl 3,3-dimethoxypropionate
OR59480-25G
OR59480-100G
APOSOR59480-25GEA
622
CZK
APOSOR59480-25G
APOSOR59480-100G
Methyl-3,3-dimethoxypropionate 98%
Methyl-3,3-dimethoxypropionate
Vzorec:
C₆H₁₂O₄ MW: 148,16 g/mol Bod varu: 76…77 °C/20mmHg Hustota: 1,045 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 66 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010650 CAS číslo: 7424-91-1 EINECS: 231-055-0 |