5-Nitro-8-quinolinol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
5-Nitroquinolin-8-ol, Nitroxoline, 8-Hydroxy-5-nitroquinoline
OR5948-100G
OR5948-25G
APOSOR5948-100GEA
3310
CZK
APOSOR5948-100G
APOSOR5948-25G
5-Nitro-8-quinolinol 98%
5-Nitro-8-quinolinol
Vzorec:
C₉H₆N₂O₃ MW: 190,16 g/mol Bod tání: 181…183 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006791 CAS číslo: 4008-48-4 EINECS: 223-662-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |