Tisk…
2-Chloro-3-formylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloropyridine-3-carboxaldehyde, 2-Chloronicotinaldehyde, 2-Chloro-3-pyridinecarboxaldehyde
OR59474-5G OR59474-10G OR59474-1G OR59474-25G
APOSOR59474-5GEA 622 CZK
APOSOR59474-5G APOSOR59474-10G APOSOR59474-1G APOSOR59474-25G
2-Chloro-3-formylpyridine
2-Chloro-3-formylpyridine
Vzorec: C₆H₄ClNO
MW: 141.56
Bod tání: 46…54 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01315308
CAS číslo: 36404-88-3